3,5-Bis(benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde
D3184-1G D3184-5G
TCIAD3184-1GEA 420 NOK
TCIAD3184-1G TCIAD3184-5G
3,5-Bis(benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3,5-Bis(benzyloxy)benzaldehyde
Formel: C₂₁H₁₈O₃
MW: 318,3658 g/mol
MDL nummer: MFCD00075777
CAS-nummer: 14615-72-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fdde93daa9d83d07a071f28263d3dc0b9c921b4&vid=8fdde93daa9d83d07a071f28263d3dc0b9c921b4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C