2-Bromo-3-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3860-5G B3860-25G
TCIAB3860-5GEA 660 NOK
TCIAB3860-5G TCIAB3860-25G
2-Bromo-3-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-3-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
MDL nummer: MFCD04039344
CAS-nummer: 96424-68-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c470ed556038116ee9fae861b812922b0d7efa1d&vid=c470ed556038116ee9fae861b812922b0d7efa1d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C