2-Bromo-3-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3861-5G B3861-25G
TCIAB3861-5GEA 960 NOK
TCIAB3861-5G TCIAB3861-25G
2-Bromo-3-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
MDL nummer: MFCD01570896
CAS-nummer: 24100-18-3
EINECS: 246-017-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c39a7b64d173abc4bab743e8498909cf2ab2e0&vid=75c39a7b64d173abc4bab743e8498909cf2ab2e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C