2-Methyl-3-butyne-2-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
M0180-25ML M0180-500ML
TCIAM0180-25MLEA 220 NOK
TCIAM0180-25ML TCIAM0180-500ML
2-Methyl-3-butyne-2-ol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-3-butyne-2-ol
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokepunkt: 103°C
Smeltepunkt: 3 °C
Tetthet: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 19°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004467
CAS-nummer: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
FN: 1987
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,06034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&vid=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %