2-Bromo-4,5-difluorophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-3,4-difluoro-6-hydroxybenzene
B3845-5G B3845-1G
TCIAB3845-5GEA 635 NOK
TCIAB3845-5G TCIAB3845-1G
2-Bromo-4,5-difluorophenol ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4,5-difluorophenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Flash punkt: 81°C
MDL nummer: MFCD00070751
CAS-nummer: 166281-37-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9887993998aba2650dbf0e22f75908ef6a212507&vid=9887993998aba2650dbf0e22f75908ef6a212507&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %