Propyltriethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
T2867-25G T2867-100G
TCIAT2867-25GEA 340 NOK
TCIAT2867-25G TCIAT2867-100G
Propyltriethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Propyltriethoxysilane
Formel: C₉H₂₂O₃Si
MW: 206,36 g/mol
MDL nummer: MFCD00026756
CAS-nummer: 2550-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22a9be96905fb49142afd14956c9cf628cfe50ea&vid=22a9be96905fb49142afd14956c9cf628cfe50ea&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %