2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline
B3799-5G B3799-25G
TCIAB3799-5GEA 515 NOK
TCIAB3799-5G TCIAB3799-25G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256,02 g/mol
MDL nummer: MFCD00203478
CAS-nummer: 175278-17-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12563bb820920f02aac1fed8716c9fde9cb9d757&vid=12563bb820920f02aac1fed8716c9fde9cb9d757&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %