Cyclopentyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C2543-5G C2543-1G
TCIAC2543-5GEA 1050 NOK
TCIAC2543-5G TCIAC2543-1G
Cyclopentyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Cyclopentyl isocyanate
Formel: C₆H₉NO
MW: 111,14 g/mol
Kokepunkt: 146°C
Flash punkt: 36°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093695
CAS-nummer: 4747-71-1
FN: 3080
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2284cb4d6277b05895b968a42b1ea3964310f5e5&vid=2284cb4d6277b05895b968a42b1ea3964310f5e5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %