5-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-fluoro-3-picoline
B3775-5G B3775-1G
TCIAB3775-5GEA 1425 NOK
TCIAB3775-5G TCIAB3775-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
MDL nummer: MFCD03095091
CAS-nummer: 29312-98-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22b7fa2b2016008247532ecc1add0b0c637705c2&vid=22b7fa2b2016008247532ecc1add0b0c637705c2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C