3-Cyano-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Methylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-4-picoline, 4-Methylnicotinonitrile
C2608-5G C2608-1G
TCIAC2608-5GEA 1725 NOK
TCIAC2608-5G TCIAC2608-1G
3-Cyano-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
3-Cyano-4-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Kokepunkt: 111°C
MDL nummer: MFCD00234272
CAS-nummer: 5444-01-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5b6bbedf3df51d2080e7511957ef69e6345688a&vid=f5b6bbedf3df51d2080e7511957ef69e6345688a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C