3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoronitrobenzene
C2615-5G C2615-25G
TCIAC2615-5GEA 525 NOK
TCIAC2615-5G TCIAC2615-25G
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Kokepunkt: 71°C
MDL nummer: MFCD03412200
CAS-nummer: 2106-50-5
EINECS: 218-286-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9675336075703fec99e9d563128400fe0aefc8ca&vid=b8783674d8228451c39218751e38e6b3a98bbad1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C