2,4-Dibromothiophene ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4146-5G D4146-1G
TCIAD4146-5GEA 960 NOK
TCIAD4146-5G TCIAD4146-1G
2,4-Dibromothiophene ≥90.0% (by GC)
2,4-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Kokepunkt: 97°C
Smeltepunkt: –30 °C
Tetthet: 2,14 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00043889
CAS-nummer: 3140-92-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbc87258cf8bbcf5f871d8ba6e1f3a6eab89e9b2&vid=fbc87258cf8bbcf5f871d8ba6e1f3a6eab89e9b2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %