5-Bromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromobenzothiophene
B3762-5G B3762-1G
TCIAB3762-5GEA 1400 NOK
TCIAB3762-5G TCIAB3762-1G
5-Bromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
5-Bromobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₅BrS
MW: 213,1 g/mol
Kokepunkt: 107°C
MDL nummer: MFCD03069318
CAS-nummer: 4923-87-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcbdabad5c575d7b9fd6c5ab02067f7b73b60b91&vid=bcbdabad5c575d7b9fd6c5ab02067f7b73b60b91&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C