Underbenkskap, type 90, UB-line
Leverandør: asecos
30401001 30402001 30420001 30421001 30427001 30428001 30457001 30458001 30465001 30472001 30473001 32657001 32658001
135-2026EA 0 NOK
135-2026 135-2027 135-1862 MSGA30421001 MSGA30427001 MSGA30428001 135-2622 MSGA30458001 MSGA30465001 135-2030 MSGA30473001 MSGA32657001 MSGA32658001
Underbenkskap, type 90, UB-line
Møbler Kjemikalieskap
Underbenkskap med skuffer eller vingdører. Brannmotstand: 90 minutter.
  • Sikkerhet - høyre skuff standard utstyrt med jordledning inkl. klemme, både skuff med tetningssveiset kum og selvlukkende ved brann
  • Skuffene er låsbare med sylinderlås og forblir åpne i alle posisjoner
  • Fleksibel og mobil – hjul med sokkel kan leveres som ekstrautstyr
  • Integrerte luftkanaler klare for tilkobling (NW 75) til teknisk avtrekkssystem teknisk ventilasjon av underbenkskap: resirkulerende luftfiltersystem UFA.20.30-AUS
EN 14727 conformity (laboratory furniture), GS approval,More Product Information