(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (R)-(-)-N-Boc-3-pyrrolidinol, tert-butyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-hydroxypyrrolidine
B3054-1G B3054-5G
TCIAB3054-1GEA 310 NOK
TCIAB3054-1G TCIAB3054-5G
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98.0% (by GC)
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formel: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,24 g/mol
MDL nummer: MFCD01317838
CAS-nummer: 109431-87-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 65.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -29.0 deg (C=1, MeOH)