L(-)-Arabitol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: L-(-)-Arabinitol, (2S,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol, L-(-)-Arabitol, L-Arabinitol
225860050 225860250 225861000
ACRO225860050EA 775 NOK
ACRO225860050 ACRO225860250 ACRO225861000
L(-)-Arabitol 99%
L(-)-Arabitol
Formel: C₅H₁₂O₅
MW: 152,15 g/mol
Smeltepunkt: 99…103 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00064290
CAS-nummer: 7643-75-6
EINECS: 231-582-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -10° to -13° (20 °C, 589 nm) (c=5, 4% borax)