1-(Trimethylsilyl)benzotriazole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
T1752-25G T1752-5G
TCIAT1752-25GEA 2250 NOK
TCIAT1752-25G TCIAT1752-5G
1-(Trimethylsilyl)benzotriazole ≥97.0% (by GC)
1-(Trimethylsilyl)benzotriazole
Formel: C₉H₁₃N₃Si
Flash punkt: –3°C
MDL nummer: MFCD00216577
CAS-nummer: 43183-36-4
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91a6536c9963ed55adeaa82ff67ca79b2ce56eb0&vid=91a6536c9963ed55adeaa82ff67ca79b2ce56eb0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %