1-(Methoxymethyl)benzotriazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(Methoxymethyl)-1H-benzotriazole
M1276-1G M1276-5G
TCIAM1276-1GEA 930 NOK
TCIAM1276-1G TCIAM1276-5G
1-(Methoxymethyl)benzotriazole ≥98.0% (by GC)
1-(Methoxymethyl)benzotriazole
Formel: C₈H₉N₃O
MDL nummer: MFCD00216630
CAS-nummer: 71878-80-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcc5af52884fb5ab7f3de20a3247f1cc48e81248&vid=fcc5af52884fb5ab7f3de20a3247f1cc48e81248&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C