D-(-)-Lyxose mixture of anomers 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
205230050 205230250
ACRO205230050EA 1425 NOK
ACRO205230050 ACRO205230250
D-(-)-Lyxose mixture of anomers 99+%
D-(-)-Lyxose
Formel: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Smeltepunkt: 108…112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064362
CAS-nummer: 1114-34-7
EINECS: 214-212-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -13° to -15° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)