3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Warning
|
Synonymer:
Sodium 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, DHBS
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41262.0005
8.41262.0025
8.41262.0005EA
1120
NOK
8.41262.0005
8.41262.0025
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt for syntese, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Formel:
C₆H₃Cl₂NaO₄S MW: 265,05 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00009798 CAS-nummer: 54970-72-8 EINECS: 259-416-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point |
|
Molar Mass | 265.05 g/mol |
pH | 7 (53 g/l, H2O, 20 °C) |