5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
379360100 379360250
ACRO379360100EA 1300 NOK
ACRO379360100 ACRO379360250
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde 98%
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Smeltepunkt: 48…52 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06408022
CAS-nummer: 22934-51-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %