2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-5-methylbenzene-1,3-dicarbaldehyde
H0683-1G H0683-5G
TCIAH0683-1GEA 1700 NOK
TCIAH0683-1G TCIAH0683-5G
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde
Formel: C₉H₈O₃
MW: 164,1600 g/mol
MDL nummer: MFCD00016596
CAS-nummer: 7310-95-4
EINECS: 230-768-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c94cc9c8ee13f7275cdcc2d64d07fd261bbc5eb1&vid=c94cc9c8ee13f7275cdcc2d64d07fd261bbc5eb1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C