(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
146080050 146080250
ACRO146080050EA 570 NOK
ACRO146080050 ACRO146080250
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Formel: C₂₃H₂₃O₂P
Smeltepunkt: 157…159 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00009160
CAS-nummer: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ca. 94 %
GC ≥96.0 %