1-Chloro-2,5-diethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
C1576-25G C1576-500G
TCIAC1576-25GEA 220 NOK
TCIAC1576-25G TCIAC1576-500G
1-Chloro-2,5-diethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
1-Chloro-2,5-diethoxybenzene
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂
Kokepunkt: 266°C
Flash punkt: 130°C
MDL nummer: MFCD00026765
CAS-nummer: 52196-74-4
EINECS: 257-728-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffc32ee5f414ebc0e3c7dec7d72ad5ff333e794f&vid=ffc32ee5f414ebc0e3c7dec7d72ad5ff333e794f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %