(R)-4-Benzyloxy-1,2-butanediol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B2899-1G B2899-200MG
TCIAB2899-1GEA 3450 NOK
TCIAB2899-1G TCIAB2899-200MG
(R)-4-Benzyloxy-1,2-butanediol ≥97.0% (by GC)
(R)-4-Benzyloxy-1,2-butanediol
Formel: C₁₁H₁₆O₃
Kokepunkt: 168°C
MDL nummer: MFCD10000949
CAS-nummer: 86990-91-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b3eccaaa43218ad34579b53c2eaf0004e51a831&vid=1b3eccaaa43218ad34579b53c2eaf0004e51a831&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +25.0 deg (C=5, EtOH)