(S)-4-Benzyloxy-1,2-butanediol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B2900-1G B2900-200MG
TCIAB2900-1GEA 3450 NOK
TCIAB2900-1G TCIAB2900-200MG
(S)-4-Benzyloxy-1,2-butanediol ≥95.0% (by GC)
(S)-4-Benzyloxy-1,2-butanediol
Formel: C₁₁H₁₆O₃
Kokepunkt: 170°C
MDL nummer: MFCD10000950
CAS-nummer: 69985-32-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f49c7269b0dfa666eab2d1d1a67bca07140a762&vid=5f49c7269b0dfa666eab2d1d1a67bca07140a762&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -25.0 deg (C=5, EtOH)