5-Hexenyl acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
A1338-25ML A1338-500ML
TCIAA1338-25MLEA 595 NOK
TCIAA1338-25ML TCIAA1338-500ML
5-Hexenyl acetate ≥98.0% (by GC)
5-Hexenyl acetate
Formel: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Kokepunkt: 172°C
MDL nummer: MFCD00060856
CAS-nummer: 5048-26-0
FN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3d6405ce5f9828a400607ba2794aacd7bd73afb&vid=c3d6405ce5f9828a400607ba2794aacd7bd73afb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %