trans-2-Hexenyl acetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
A0877-25ML A0877-250ML
TCIAA0877-25MLEA 220 NOK
TCIAA0877-25ML TCIAA0877-250ML
trans-2-Hexenyl acetate ≥97.0% (by GC)
trans-2-Hexenyl acetate
Formel: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Kokepunkt: 165°C
Flash punkt: 64°C
MDL nummer: MFCD00009474
CAS-nummer: 2497-18-9
EINECS: 219-680-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a041800429326bc1117319a4376c76939e5600b&vid=4a041800429326bc1117319a4376c76939e5600b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %