1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
370920050 370920250
ACRO370920050EA 1825 NOK
ACRO370920050 ACRO370920250
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene 95%
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Formel: C₁₀H₁₀Br₄
MW: 449,8 g/mol
Smeltepunkt: 156…162 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009664
CAS-nummer: 15442-91-8
FN: 1759
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
HPLC ≥94 %