1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-methylbenzenesulphonate
H1281-25G
H1281-5G
TCIAH1281-25GEA
2200
NOK
TCIAH1281-25G
TCIAH1281-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate ≥98.0% (by GC)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate
Formel:
C₁₀H₈F₆O₃S MW: 322,23 g/mol Kokepunkt: 134°C |
MDL nummer:
MFCD00039262 CAS-nummer: 67674-48-0 EINECS: 266-887-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |