Akrylamid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
A0139-25G A0139-500G
TCIAA0139-25GEA 220 NOK
TCIAA0139-25G TCIAA0139-500G
Akrylamid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Akrylamid
Formel: C₃H₅NO
Kokepunkt: 125°C
Smeltepunkt: 84,5 °C
Tetthet: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 138 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008032
CAS-nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
FN: 2074
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,00129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&vid=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency