Strontium klorid heksahydrat 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
194122500 194120010
ACRO194122500EA 840 NOK
ACRO194122500 ACRO194120010
Strontium klorid heksahydrat 99%, extra pure
Strontium klorid heksahydrat
Formel: SrCl₂·6H₂O
Kokepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 115 °C
Tetthet: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149865
CAS-nummer: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Indeks: 13,08920
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
Barium (Ba) ≤0.1 %
Calcium (Ca) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %