2-Etylheksylakrylat monomer ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
Stabilisering: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0144-25ML A0144-500ML
TCIAA0144-25MLEA 230 NOK
TCIAA0144-25ML TCIAA0144-500ML
2-Etylheksylakrylat monomer ≥99.0% (by GC) stabilised
2-Etylheksylakrylat
Formel: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Kokepunkt: 215°C
Smeltepunkt: –90°C
Flash punkt: 80°C
MDL nummer: MFCD00009495
CAS-nummer: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=863735606e273da98f08a1c12e54de55ef4f9a7b&vid=f6a1b341cf139b5d6298c4e7e3db58624508c2d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %