Metylakrylat ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Acrylic acid methyl ester
Stabilisering: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0145-25ML A0145-500ML
TCIAA0145-25MLEA 220 NOK
TCIAA0145-25ML TCIAA0145-500ML
Metylakrylat ≥99.0% (by GC) stabilised
Metylakrylat
Formel: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Flash punkt: -1°C
MDL nummer: MFCD00008627
CAS-nummer: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
FN: 1919
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,06011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a77d281c019c056c968873ee7f5c9f8c320f710b&vid=a77d281c019c056c968873ee7f5c9f8c320f710b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %