Reversed phase HPLC columns, PRP-C18
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
79673
79674
79675
79676
79677
79678
79679
79680
79682
79672
79683
79684
79685
79686
79687
79688
79689
79690
79681
79291
79918
554-2539EA
10250
NOK
554-2539
554-2540
554-2541
554-2542
554-2543
554-2544
554-2545
554-2546
554-2548
554-2538
554-2549
554-2550
554-2551
554-2552
554-2553
554-2554
554-2555
554-2556
554-2547
HAMI79291
HAMI79918
Reversed phase HPLC columns, PRP-C18
Kromatografikolonner
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable | ||
Maks. trykk | 5000 psi | |
pH område | 1 - 13 | |
Temperaturgrense | 5 - 85 °C | |
USP kode | L21 |