Benzyl glycidyl ether ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2108-25G B2108-5G
TCIAB2108-25GEA 1025 NOK
TCIAB2108-25G TCIAB2108-5G
Benzyl glycidyl ether ≥97.0% (by GC)
Benzyl glycidyl ether
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2011 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00068664
CAS-nummer: 2930-05-4
EINECS: 220-899-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3075e6d87bf9c2ff9c7cdb1e2f1c0e18693656e0&vid=3075e6d87bf9c2ff9c7cdb1e2f1c0e18693656e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %