1-Pyrenebutyric acid 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
418510050 418510010
ACRO418510050EA 3250 NOK
ACRO418510050 ACRO418510010
1-Pyrenebutyric acid 97+%
1-Pyrenebutyric acid
Formel: C₂₀H₁₆O₂
MW: 288,35 g/mol
Smeltepunkt: 185…190 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004141
CAS-nummer: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
HPLC ≥97.0 %