1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
T2756-1G T2756-5G
TCIAT2756-1GEA 420 NOK
TCIAT2756-1G TCIAT2756-5G
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥97.0% (by GC)
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₉H₁₅BN₂O₂
MW: 194,039 g/mol
MDL nummer: MFCD03453063
CAS-nummer: 269410-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a98e7728419bc8c1364fe26a50d9ee230ff308c4&vid=a98e7728419bc8c1364fe26a50d9ee230ff308c4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C