4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, 4-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid
359510010 359510050
ACRO359510010EA 970 NOK
ACRO359510010 ACRO359510050
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98+%
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₄S
MW: 200,02 g/mol
Smeltepunkt: 275…277 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01630820
CAS-nummer: 149104-88-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %