4-Bromo-4'-iodobiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl, 1-Bromo-4-(4-iodophenyl)benzene
B3648-25G B3648-5G
TCIAB3648-25GEA 1200 NOK
TCIAB3648-25G TCIAB3648-5G
4-Bromo-4'-iodobiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-4'-iodobiphenyl
Formel: C₁₂H₈BrI
MW: 359,00 g/mol
MDL nummer: MFCD17676204
CAS-nummer: 105946-82-5
FN: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1eece6992e85c4c31a30faafa643264116d9e89&vid=f1eece6992e85c4c31a30faafa643264116d9e89&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C