Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
271811000 271815000 271810500
ACRO271811000EA 775 NOK
ACRO271811000 ACRO271815000 ACRO271810500
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate 99+%
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₂O₆
MW: 228,2 g/mol
Smeltepunkt: 154…157 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001607
CAS-nummer: 6289-46-9
EINECS: 228-528-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥153 °C
HPLC ≥99.0 %