4-Phenyl-1-buten-4-ol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Phenyl-3-buten-1-ol
380860010 380860050
ACRO380860010EA 475 NOK
ACRO380860010 ACRO380860050
4-Phenyl-1-buten-4-ol 97%
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Formel: C₁₀H₁₂O
MW: 148,20 g/mol
Flash punkt: 103 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00039617
CAS-nummer: 936-58-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %