Dimethyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Cis-dimethyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate
D3702-1G D3702-5G
TCIAD3702-1GEA 675 NOK
TCIAD3702-1G TCIAD3702-5G
Dimethyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylate ≥96.0% (by GC)
Dimethyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,2300 g/mol
Kokepunkt: 111°C
MDL nummer: MFCD00043768
CAS-nummer: 1687-29-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb54dde4766bd133885bb8954d9bcbe34a8364e5&vid=bb54dde4766bd133885bb8954d9bcbe34a8364e5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %