Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate, Dimethyl trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylate
240790050 240790250
ACRO240790050EA 1675 NOK
ACRO240790050 ACRO240790250
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 99+%
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Smeltepunkt: 67…70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00063917
CAS-nummer: 3399-22-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥99.0 %