2,3,4,5-Tetrafluoroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T2782-5G T2782-1G
TCIAT2782-5GEA 2500 NOK
TCIAT2782-5G TCIAT2782-1G
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline ≥98.0% (by GC)
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Kokepunkt: 78°C
Smeltepunkt: 28°C
MDL nummer: MFCD00025153
CAS-nummer: 5580-80-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=129b557eb58e9281ff41732657274ad5ef290c73&vid=129b557eb58e9281ff41732657274ad5ef290c73&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %