2,5-Dimetylsykloheksanon mixture of isomers ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1279-25ML D1279-5ML
TCIAD1279-25MLEA 8350 NOK
TCIAD1279-25ML TCIAD1279-5ML
2,5-Dimetylsykloheksanon mixture of isomers ≥95.0% (by GC)
2,5-Dimetylsykloheksanon
Formel: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00045551
CAS-nummer: 932-51-4
FN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=663b11fc6c7d710e10df340d68b7f9aea571c47b&vid=120d837dc75867773b7a75dbec86ecc0a35c346f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)