Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
M2144-25G M2144-5G
TCIAM2144-25GEA 755 NOK
TCIAM2144-25G TCIAM2144-5G
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00082564
CAS-nummer: 59382-59-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22b98218b11719b1bfefb6272cfea792e1c72136&vid=22b98218b11719b1bfefb6272cfea792e1c72136&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C