Methyl-2,5-dibromobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 2,5-dibromobenzoate
D2673-25G D2673-5G
TCIAD2673-25GEA 1425 NOK
TCIAD2673-25G TCIAD2673-5G
Methyl-2,5-dibromobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2,5-dibromobenzoate
Formel: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
MDL nummer: MFCD00144757
CAS-nummer: 57381-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0c2cf848f1b4e48844a35e8622ed8eae13f0a18&vid=a0c2cf848f1b4e48844a35e8622ed8eae13f0a18&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C