Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ethyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
T2094-100G T2094-25G
TCIAT2094-100GEA 1925 NOK
TCIAT2094-100G TCIAT2094-25G
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Formel: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,14 g/mol
Kokepunkt: 88°C
MDL nummer: MFCD02094158
CAS-nummer: 122894-73-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=240c0ac7acdaf4901d4c809bea53a40c426563ca&vid=240c0ac7acdaf4901d4c809bea53a40c426563ca&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %