Bromfenolblått løsning Reag. Ph. Eur. 1012801
Leverandør: VWR Chemicals
87794.180EA 740 NOK
87794.180_DP 87794.180_T 87794.180 87794.180DP
Bromfenolblått løsning Reag. Ph. Eur. 1012801
Bromfenolblått
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
MDL nummer: MFCD00005875
CAS-nummer: 115-39-9